Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para muestreo de agua Sterilin™
Descripción
Obtenga muestras cómodamente de agua clorada o no clorada para análisis microbiológicos con los frascos para muestreo de agua Thermo Scientific™ Sterilin™. No disponibles en todas las áreas geográficas.
- Disponibles fabricados con:
- Poliestireno flexible
- PETG resistente no tóxico
- NOVEDAD: tereftalato de polietileno (PRT) ligero para mejorar la manipulación
- Vacíos o predosificados con tiosulfato de sodio
- Los frascos de poliestireno y PETG cuentan con etiquetas codificadas por colores para una diferenciación más sencilla:
- Azul: dosificados
- Verde: sin dosificación
- A prueba de manipulación para garantizar la integridad de las muestras
- Números de lote para una trazabilidad completa
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Nivel de dosis de 20 mg/h: adecuado para neutralizar muestras de agua con una baja concentración de cloro
- Nivel de dosis de 120mg/h: adecuado para neutralizar muestras de agua con una alta concentración de cloro
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 350 ml |
| Color | Natural |
| Descripción | Con dosis de 20 mg/l |
| Material | PET |
| N.º por caja | 174 |
| Esterilidad | Irradiados con gamma |
| Forma | Rectángulo |
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |