Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PET para muestreo de agua Sterilin™ de 1000 ml con etiqueta y sin dosis
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13158770
Código de producto. 13158770
Marca: Thermo Scientific™ WSC1000/NT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga muestras cómodamente de agua clorada y no clorada para análisis microbiológicos con los frascos para muestreo de agua Sterilin.
Obtenga muestras cómodamente de agua clorada o no clorada para análisis microbiológicos con los frascos para muestreo de agua Thermo Scientific™ Sterilin.
  • Disponibles fabricados con:
    • Poliestireno flexible
    • PETG resistente no tóxico
    • NOVEDAD: tereftalato de polietileno (PRT) ligero para mejorar la manipulación
  • Vacíos o predosificados con tiosulfato de sodio
  • Los frascos de poliestireno y PETG cuentan con etiquetas codificadas por colores para una diferenciación más sencilla:
    • Azul: dosificados
    • Verde: sin dosificación
  • A prueba de manipulación para garantizar la integridad de las muestras
  • Números de lote para una trazabilidad completa
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Nivel de dosis de 20 mg/h: adecuado para neutralizar muestras de agua con una baja concentración de cloro
  • Nivel de dosis de 120mg/h: adecuado para neutralizar muestras de agua con una alta concentración de cloro