Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri estándar de 90 mm Sterilin™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11739252
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
15,7 mm
15,9 mm
16,1 mm
N.º por caja:
500
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Ventilación:
1
3
No
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Código de producto. Altura (métrico) N.º por caja Esterilidad Ventilación unitSize
11739252 15,7 mm 500 Estéril No 500 PCS
11389273 15,9 mm 500 No estéril 1 500 PCS
11901518 15,9 mm 500 Estéril 1 500 PCS
11309283 16,1 mm 500 No estéril 3 500 PCS
11759252 16,1 mm 500 Estéril 3 500 PCS
15370366 15,7 mm 500 No estéril No 500 PCS
6 options
Código de producto. 11739252
Marca: Thermo Scientific™ 101RT/IRR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cultive microorganismos en medios sólidos utilizando estas placas poco profundas que maximizan el espacio de la incubadora y cuentan con un acabado de espejo que garantiza una alta calidad óptica.
Cultive microorganismos en medios sólidos utilizando las placas de Petri estándar de 90 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Estas placas poco profundas maximizan el espacio en su incubadora y cuentan con un acabado de espejo que asegura una alta calidad óptica.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
  • Idóneas para dispensadores automáticos de placas
  • Fabricadas con poliestireno virgen no citotóxico
  • Los moldes acabados en espejo garantizan una alta claridad óptica
  • Disponible ya sea de fabricación aséptica o esterilizada terminalmente por irradiación gamma
  • Disponible en formatos simples, triples y no ventilados
  • Triple ventilación — ayuda al intercambio de gases; ideal para trabajo a corto plazo
  • Ventilación única — limita el intercambio de gases, minimiza la evaporación y la deshidratación; ideal para trabajo a largo plazo
  • Sin ventilación — más adecuado para trabajo anaeróbico y a largo plazo
  • La placa poco profunda es ideal para maximizar el espacio de la incubadora
  • Solo para uso in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Producidas y diseñadas de acuerdo con la norma para placas de Petri EN ISO 24998:2008, la cual incluye controles dimensionales exhaustivos.
Descripción Placa de Petri, 90mm
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Tipo Placa de Petri
N.º por caja 500
N.° por paquete 20
Ventilación No
Altura (métrico) 15,7 mm
Altura (imperial) 15,7 in
Diámetro (métrico) 90 mm