Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
Descripción
Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes. Minimum order quantities apply.
- Fabricados de forma aséptica
- Solo para uso in vitro
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Placas de 90 mm probadas de acuerdo con la norma EN ISO 24998:2008 |
| Color | Azul |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Placa de Petri |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 20 |
| Ventilación | 3 |
| Altura (métrico) | 16,2 mm |
| Mostrar más |