Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de silicona Sterilin™
Código de producto. 15157172
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
4,5 mm
4,7 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,3 mm
6.3 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
Diámetro exterior (imperial):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,5 mm
3,7 mm
4,1 mm
4,2 mm
4,5 mm
4,8 mm
5 mm
5,2 mm
6 mm
6,4 mm
7,0 mm
7 mm
7,2 mm
7,7 mm
7,95 mm
8,0 mm
8,2 mm
9,5 mm
10 mm
10,5 mm
11,2 mm
11.3 mm
12 mm
12,7 mm
14 mm
14,4 mm
15,4 mm
15,9 mm
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
19,1 mm
22,4 mm
25,4 mm
Grosor (métrico):
0,25 mm
0,5 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,75 mm
2,0 mm
2 mm
2,5 mm
2.5 mm
3 mm
3,2 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
paquete de 15
Código de producto. 15157172
Marca: Thermo Scientific™ TSR0050050P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Desarrolle aplicaciones médicas, farmacéuticas y alimentarias con los tubos de silicona no tóxicos de alta calidad Thermo Scientific™ Sterilin™.
Desarrolle aplicaciones médicas, farmacéuticas y alimentarias con los tubos de silicona no tóxicos de alta calidad Thermo Scientific™ Sterilin™. No disponibles en todas las áreas geográficas.
  • Código de lote grabado con láser para facilitar la trazabilidad
  • Ideales para su uso con bombas peristálticas
  • Se pueden esterilizar en autoclave o con calor seco
  • 15 m de longitud
  • Fabricados de forma aséptica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tubos de silicona
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,5 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 1,5 mm
Longitud global (imperial) 49 pies
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (métrico) 0,5 mm
Color Translúcido
Flexibility Muy flexible
Tipo de producto Tubos flexibles