Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de plástico
- Thermo Scientific™ Tubos de silicona Sterilin™
Thermo Scientific™ Tubos de silicona Sterilin™
Código de producto. 13180423| Product Code. | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 13180423 | 0,5 mm | 1 mm | 0,25 mm | paquete de 15 |
| 15157172 | 0,5 mm | 1,5 mm | 0,5 mm | 15 metros |
| 12802983 | 0,5 mm | 3,7 mm | 1,6 mm | 15 metros |
| 12892973 | 0,8 mm | 4,2 mm | 1,7 mm | 15 metros |
| 12812983 | 1 mm | 2 mm | 0,5 mm | 15 metros |
| 12832983 | 1 mm | 5 mm | 2 mm | 15 metros |
| 12842983 | 1,5 mm | 2,5 mm | 0,5 mm | 15 metros |
| 12852983 | 1,5 mm | 3,5 mm | 1 mm | 15 metros |
| 12862983 | 1,5 mm | 4,5 mm | 1,5 mm | 15 metros |
| 12892983 | 2 mm | 4,5 mm | 1,2 mm | 15 metros |
| 12802993 | 2,5 mm | 4,1 mm | 0,8 mm | 15 metros |
| 12812993 | 2,5 mm | 4,5 mm | 1 mm | 15 metros |
| 13199215 | 3 mm | 7,0 mm | 2,0 mm | 15 metros |
| 12832993 | 3,2 mm | 4,8 mm | 0,8 mm | 15 metros |
| 12852993 | 3,2 mm | 5,2 mm | 1 mm | 15 metros |
| 12842993 | 3,2 mm | 6,4 mm | 1,6 mm | 15 metros |
| 12862993 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 15 metros |
| 12882993 | 4 mm | 7,2 mm | 1,6 mm | 15 metros |
| 12892993 | 4 mm | 8,0 mm | 2,0 mm | 15 metros |
| 12803003 | 4,5 mm | 7,7 mm | 1,6 mm | 15 metros |
| 12813003 | 4,7 mm | 7,95 mm | 1,6 mm | 15 metros |
| 12823003 | 5 mm | 7 mm | 1 mm | 15 metros |
| 12833003 | 5 mm | 8,2 mm | 1,6 mm | 15 metros |
| 12853003 | 5,5 mm | 10,5 mm | 2,5 mm | 15 metros |
| 12863003 | 6 mm | 9,5 mm | 1,75 mm | 15 metros |
| 12873003 | 6 mm | 10 mm | 2 mm | 15 metros |
| 12883003 | 6 mm | 14 mm | 4 mm | 15 metros |
| 12893003 | 6,3 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 15 metros |
| 13111454 | 6.3 mm | 11.3 mm | 2.5 mm | 15 metros |
| 13190423 | 6,3 mm | 12,7 mm | 3,2 mm | 15 metros |
| 12833013 | 7,5 mm | 10,5 mm | 1,5 mm | 15 metros |
| 12843013 | 8 mm | 11,2 mm | 1,6 mm | 15 metros |
| 12853013 | 8 mm | 12 mm | 2 mm | 15 metros |
| 13121454 | 8 mm | 14,4 mm | 3,2 mm | 15 metros |
| 13100433 | 8 mm | 16 mm | 4 mm | 15 metros |
| 12893013 | 8 mm | 18 mm | 5 mm | 15 metros |
| 12803023 | 8,5 mm | 16,5 mm | 4 mm | 15 metros |
| 12813023 | 9 mm | 14 mm | 2,5 mm | 15 metros |
| 12823023 | 9 mm | 15,4 mm | 3,2 mm | 15 metros |
| 12833023 | 9 mm | 17 mm | 4 mm | 15 metros |
| 12843023 | 9,5 mm | 15,9 mm | 3,2 mm | 15 metros |
| 12853023 | 10 mm | 14 mm | 2 mm | 15 metros |
| 12863023 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 15 metros |
| 13131454 | 12,7 mm | 19,1 mm | 3,2 mm | 15 metros |
| 12883023 | 16 mm | 22,4 mm | 3,2 mm | 15 metros |
| 12893023 | 19 mm | 25,4 mm | 3,2 mm | 15 metros |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
Desarrolle aplicaciones médicas, farmacéuticas y alimentarias con los tubos de silicona no tóxicos de alta calidad Thermo Scientific™ Sterilin™. No disponibles en todas las áreas geográficas.
- Código de lote grabado con láser para facilitar la trazabilidad
- Ideales para su uso con bombas peristálticas
- Se pueden esterilizar en autoclave o con calor seco
- 15 m de longitud
- Fabricados de forma aséptica
Specifications
Specifications
| Descripción | Tubos de silicona |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,5 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 1 mm |
| Longitud global (imperial) | 49 pies |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (métrico) | 0,25 mm |
| Color | Translúcido |
| Flexibility | Muy flexible |
| Tipo de producto | Tubos flexibles |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.