Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de silicona Sterilin™
Código de producto. 12892983
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
4,5 mm
4,7 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,3 mm
6.3 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
Diámetro exterior (imperial):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,5 mm
3,7 mm
4,1 mm
4,2 mm
4,5 mm
4,8 mm
5 mm
5,2 mm
6 mm
6,4 mm
7,0 mm
7 mm
7,2 mm
7,7 mm
7,95 mm
8,0 mm
8,2 mm
9,5 mm
10 mm
10,5 mm
11,2 mm
11.3 mm
12 mm
12,7 mm
14 mm
14,4 mm
15,4 mm
15,9 mm
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
19,1 mm
22,4 mm
25,4 mm
Grosor (métrico):
0,25 mm
0,5 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,75 mm
2,0 mm
2 mm
2,5 mm
2.5 mm
3 mm
3,2 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
paquete de 15
Código de producto. 12892983
Marca: Thermo Scientific™ TSR0200125P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Desarrolle aplicaciones médicas, farmacéuticas y alimentarias con los tubos de silicona no tóxicos de alta calidad Thermo Scientific™ Sterilin™.
Desarrolle aplicaciones médicas, farmacéuticas y alimentarias con los tubos de silicona no tóxicos de alta calidad Thermo Scientific™ Sterilin™. No disponibles en todas las áreas geográficas.
  • Código de lote grabado con láser para facilitar la trazabilidad
  • Ideales para su uso con bombas peristálticas
  • Se pueden esterilizar en autoclave o con calor seco
  • 15 m de longitud
  • Fabricados de forma aséptica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tubos de silicona
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 4,5 mm
Longitud global (imperial) 49 pies
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (métrico) 1,2 mm
Color Translúcido
Flexibility Muy flexible
Tipo de producto Tubos flexibles