Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de silicona Sterilin™
Código de producto. 12863023
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
4,5 mm
4,7 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,3 mm
6.3 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
Diámetro exterior (imperial):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,5 mm
3,7 mm
4,1 mm
4,2 mm
4,5 mm
4,8 mm
5 mm
5,2 mm
6 mm
6,4 mm
7,0 mm
7 mm
7,2 mm
7,7 mm
7,95 mm
8,0 mm
8,2 mm
9,5 mm
10 mm
10,5 mm
11,2 mm
11.3 mm
12 mm
12,7 mm
14 mm
14,4 mm
15,4 mm
15,9 mm
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
19,1 mm
22,4 mm
25,4 mm
Grosor (métrico):
0,25 mm
0,5 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,75 mm
2,0 mm
2 mm
2,5 mm
2.5 mm
3 mm
3,2 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
paquete de 15
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) unitSize
12863023 10 mm 16 mm 3 mm 15 metros
13180423 0,5 mm 1 mm 0,25 mm paquete de 15
15157172 0,5 mm 1,5 mm 0,5 mm 15 metros
12802983 0,5 mm 3,7 mm 1,6 mm 15 metros
12892973 0,8 mm 4,2 mm 1,7 mm 15 metros
12812983 1 mm 2 mm 0,5 mm 15 metros
12832983 1 mm 5 mm 2 mm 15 metros
12842983 1,5 mm 2,5 mm 0,5 mm 15 metros
12852983 1,5 mm 3,5 mm 1 mm 15 metros
12862983 1,5 mm 4,5 mm 1,5 mm 15 metros
12892983 2 mm 4,5 mm 1,2 mm 15 metros
12802993 2,5 mm 4,1 mm 0,8 mm 15 metros
12812993 2,5 mm 4,5 mm 1 mm 15 metros
13199215 3 mm 7,0 mm 2,0 mm 15 metros
12832993 3,2 mm 4,8 mm 0,8 mm 15 metros
12852993 3,2 mm 5,2 mm 1 mm 15 metros
12842993 3,2 mm 6,4 mm 1,6 mm 15 metros
12862993 4 mm 6 mm 1 mm 15 metros
12882993 4 mm 7,2 mm 1,6 mm 15 metros
12892993 4 mm 8,0 mm 2,0 mm 15 metros
12803003 4,5 mm 7,7 mm 1,6 mm 15 metros
12813003 4,7 mm 7,95 mm 1,6 mm 15 metros
12823003 5 mm 7 mm 1 mm 15 metros
12833003 5 mm 8,2 mm 1,6 mm 15 metros
12853003 5,5 mm 10,5 mm 2,5 mm 15 metros
12863003 6 mm 9,5 mm 1,75 mm 15 metros
12873003 6 mm 10 mm 2 mm 15 metros
12883003 6 mm 14 mm 4 mm 15 metros
12893003 6,3 mm 9,5 mm 1,6 mm 15 metros
13111454 6.3 mm 11.3 mm 2.5 mm 15 metros
13190423 6,3 mm 12,7 mm 3,2 mm 15 metros
12833013 7,5 mm 10,5 mm 1,5 mm 15 metros
12843013 8 mm 11,2 mm 1,6 mm 15 metros
12853013 8 mm 12 mm 2 mm 15 metros
13121454 8 mm 14,4 mm 3,2 mm 15 metros
13100433 8 mm 16 mm 4 mm 15 metros
12893013 8 mm 18 mm 5 mm 15 metros
12803023 8,5 mm 16,5 mm 4 mm 15 metros
12813023 9 mm 14 mm 2,5 mm 15 metros
12823023 9 mm 15,4 mm 3,2 mm 15 metros
12833023 9 mm 17 mm 4 mm 15 metros
12843023 9,5 mm 15,9 mm 3,2 mm 15 metros
12853023 10 mm 14 mm 2 mm 15 metros
13131454 12,7 mm 19,1 mm 3,2 mm 15 metros
12883023 16 mm 22,4 mm 3,2 mm 15 metros
12893023 19 mm 25,4 mm 3,2 mm 15 metros
46 options
Código de producto. 12863023
Marca: Thermo Scientific™ TSR1000300P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Desarrolle aplicaciones médicas, farmacéuticas y alimentarias con los tubos de silicona no tóxicos de alta calidad Thermo Scientific™ Sterilin™.
Desarrolle aplicaciones médicas, farmacéuticas y alimentarias con los tubos de silicona no tóxicos de alta calidad Thermo Scientific™ Sterilin™. No disponibles en todas las áreas geográficas.
  • Código de lote grabado con láser para facilitar la trazabilidad
  • Ideales para su uso con bombas peristálticas
  • Se pueden esterilizar en autoclave o con calor seco
  • 15 m de longitud
  • Fabricados de forma aséptica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tubos de silicona
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 16 mm
Longitud global (imperial) 49 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (métrico) 3 mm
Color Translúcido
Flexibility Muy flexible
Tipo de producto Flexible Tubing