Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de plástico
- Thermo Scientific™ Tubos de silicona Sterilin™
Thermo Scientific™ Tubos de silicona Sterilin™
Código de producto. 12812993| Código de producto. | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12812993 | 2,5 mm | 4,5 mm | 1 mm | 15 metros |
| 13180423 | 0,5 mm | 1 mm | 0,25 mm | paquete de 15 |
| 15157172 | 0,5 mm | 1,5 mm | 0,5 mm | 15 metros |
| 12802983 | 0,5 mm | 3,7 mm | 1,6 mm | 15 metros |
| 12892973 | 0,8 mm | 4,2 mm | 1,7 mm | 15 metros |
| 12812983 | 1 mm | 2 mm | 0,5 mm | 15 metros |
| 12832983 | 1 mm | 5 mm | 2 mm | 15 metros |
| 12842983 | 1,5 mm | 2,5 mm | 0,5 mm | 15 metros |
| 12852983 | 1,5 mm | 3,5 mm | 1 mm | 15 metros |
| 12862983 | 1,5 mm | 4,5 mm | 1,5 mm | 15 metros |
| 12892983 | 2 mm | 4,5 mm | 1,2 mm | 15 metros |
| 12802993 | 2,5 mm | 4,1 mm | 0,8 mm | 15 metros |
| 13199215 | 3 mm | 7,0 mm | 2,0 mm | 15 metros |
| 12832993 | 3,2 mm | 4,8 mm | 0,8 mm | 15 metros |
| 12852993 | 3,2 mm | 5,2 mm | 1 mm | 15 metros |
| 12842993 | 3,2 mm | 6,4 mm | 1,6 mm | 15 metros |
| 12862993 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 15 metros |
| 12882993 | 4 mm | 7,2 mm | 1,6 mm | 15 metros |
| 12892993 | 4 mm | 8,0 mm | 2,0 mm | 15 metros |
| 12803003 | 4,5 mm | 7,7 mm | 1,6 mm | 15 metros |
| 12813003 | 4,7 mm | 7,95 mm | 1,6 mm | 15 metros |
| 12823003 | 5 mm | 7 mm | 1 mm | 15 metros |
| 12833003 | 5 mm | 8,2 mm | 1,6 mm | 15 metros |
| 12853003 | 5,5 mm | 10,5 mm | 2,5 mm | 15 metros |
| 12863003 | 6 mm | 9,5 mm | 1,75 mm | 15 metros |
| 12873003 | 6 mm | 10 mm | 2 mm | 15 metros |
| 12883003 | 6 mm | 14 mm | 4 mm | 15 metros |
| 12893003 | 6,3 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 15 metros |
| 13111454 | 6.3 mm | 11.3 mm | 2.5 mm | 15 metros |
| 13190423 | 6,3 mm | 12,7 mm | 3,2 mm | 15 metros |
| 12833013 | 7,5 mm | 10,5 mm | 1,5 mm | 15 metros |
| 12843013 | 8 mm | 11,2 mm | 1,6 mm | 15 metros |
| 12853013 | 8 mm | 12 mm | 2 mm | 15 metros |
| 13121454 | 8 mm | 14,4 mm | 3,2 mm | 15 metros |
| 13100433 | 8 mm | 16 mm | 4 mm | 15 metros |
| 12893013 | 8 mm | 18 mm | 5 mm | 15 metros |
| 12803023 | 8,5 mm | 16,5 mm | 4 mm | 15 metros |
| 12813023 | 9 mm | 14 mm | 2,5 mm | 15 metros |
| 12823023 | 9 mm | 15,4 mm | 3,2 mm | 15 metros |
| 12833023 | 9 mm | 17 mm | 4 mm | 15 metros |
| 12843023 | 9,5 mm | 15,9 mm | 3,2 mm | 15 metros |
| 12853023 | 10 mm | 14 mm | 2 mm | 15 metros |
| 12863023 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 15 metros |
| 13131454 | 12,7 mm | 19,1 mm | 3,2 mm | 15 metros |
| 12883023 | 16 mm | 22,4 mm | 3,2 mm | 15 metros |
| 12893023 | 19 mm | 25,4 mm | 3,2 mm | 15 metros |
Código de producto. 12812993
Marca: Thermo Scientific™ TSR0250100P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Desarrolle aplicaciones médicas, farmacéuticas y alimentarias con los tubos de silicona no tóxicos de alta calidad Thermo Scientific™ Sterilin™. No disponibles en todas las áreas geográficas.
- Código de lote grabado con láser para facilitar la trazabilidad
- Ideales para su uso con bombas peristálticas
- Se pueden esterilizar en autoclave o con calor seco
- 15 m de longitud
- Fabricados de forma aséptica
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubos de silicona |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 2,5 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 4,5 mm |
| Longitud global (imperial) | 49 pies |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Color | Translúcido |
| Flexibility | Muy flexible |
| Tipo de producto | Tubos flexibles |
| Mostrar más Mostrar menos |