Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de silicona Sterilin™
Código de producto. p-6230191
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diámetro de base (métrico):
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diámetro del área superior (métrico):
12,5 mm
14 mm
16 mm
18 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
31 mm
42,5 mm
N.° por paquete:
1
10
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Diámetro de base (métrico) Diámetro del área superior (métrico) N.° por paquete unitSize
12822913 10 mm 10 mm 12,5 mm 10 paquete de 10
12832913 11 mm 11 mm 14 mm 10 paquete de 10
12842913 13 mm 13 mm 16 mm 10 paquete de 10
12852913 15 mm 15 mm 18 mm 10 paquete de 10
12862913 19 mm 19 mm 22,5 mm 10 paquete de 10
12872913 21 mm 21 mm 24,5 mm 1 cada uno
12882913 23 mm 23 mm 26,5 mm 1 cada uno
12892913 27 mm 27 mm 31 mm 1 cada uno
12802923 37 mm 37 mm 42,5 mm 1 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12822913 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSRBGE010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un sellado firme y fiable para sus matraces de vidrio y plástico. Apto para su uso en aplicaciones alimentarias, biológicas y farmacéuticas.
Garantice un sellado firme y fiable para sus matraces de vidrio y plástico.Aptos para su uso en aplicaciones alimentarias, biológicas y farmacéuticas. Los tapones de silicona Thermo Scientific™ Sterilin™ son adecuados para su uso en un amplio intervalo de temperatura:De -50 °C a 200 °C.
  • Aptos para sellar matraces de vidrio y plástico
  • Ideales para su uso con soluciones biológicas
  • Aptos para su uso en un amplio intervalo de temperatura: De - 50 °C a + 200 °C
  • Esterilizable en autoclave
Conformidad
  • Farmacopea europea EUII, julio de 1987; CFR 177.2600 de la FDA sobre contacto con alimentos
Información para pedidos
  • Tamaños adicionales disponibles. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. No disponibles en todas las áreas geográficas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 10 mm
Diámetro del área superior (métrico) 12,5 mm
Material Silicona
Longitud (métrico) 20 mm
N.° por paquete 10
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +200 °C
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Esterilidad No estéril
Tamaño del tapón 10 mm