Learn More
Corning™ Tubos de cultivo roscados con fondo redondo Pyrex™
Product Code. 11912308
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7,5 mL
11,5 mL
15 ml
19 mL
24 mL
30 mL
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Unit Size:
1000 PCS
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
Product Code. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11912308 19 mL 150 mm paquete de 250
11992298 15 ml 125 mm paquete de 250
10406843 15 ml 125 mm 1000 PCS
13013083 15 ml 125 mm paquete de 250
10633004 7,5 mL 100 mm paquete de 1000
11962298 7,5 mL 100 mm paquete de 250
13093073 7,5 mL 100 mm paquete de 250
10170163 11,5 mL 100 mm paquete de 1000
11379253 11,5 mL 100 mm paquete de 250
13003083 11,5 mL 100 mm paquete de 250
10631854 24 mL 125 mm 500 PCS
11329263 24 mL 125 mm paquete de 500
10776503 30 mL 150 mm paquete de 500
11349263 30 mL 150 mm paquete de 250
10745763 19 mL 150 mm 1000 PCS
15 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11912308
Brand: Corning™ 9944916XX
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con vidrio de borosilicato para su uso con muestras sensibles a la lixiviación de los tubos de plástico. Los tubos de cultivo roscados con fondo redondo Corning™ Pyrex™ se han diseñado para el cultivo de tejidos y el trabajo bacteriológico general.
Un tubo de fondo redondo sin punto de marcado. Los tubos están hechos de vidrio de borosilicato y se venden sin tapones.
Para obtener información sobre los tapones, consulte la ref. cat. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de diseño Cuello de rosca
Capacidad (métrico) 19 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato
Desechables
Para utilizar con Ideales para su uso con muestras sensibles a la lixiviación de los tubos de plástico
Tipo de etiqueta Ninguno
Envase A granel
Con reborde No
Tamaño de rosca 15-415
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de tapón Sin tapón
Tipo de producto Tubo de cultivo