Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de vidrio de sosa de base redonda Sterilin™
Código de producto. 12872863
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
5 ml
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
Altura (métrico):
75 mm
75 mm
N.º por caja:
1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) N.º por caja unitSize
12872863 3 ml 10 mm 75 mm 1000 paquete de 1000
12882863 5 ml 12 mm 75 mm 1000 paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12872863 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 49684
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Confíe en estos tubos de vidrio de base redonda con una resistencia a los productos químicos excepcional para muestras de 2 ml o 4 ml. El perfil del tubo de ensayo simplifica la manipulación y garantiza una capacidad de mezcla excelente.
Confíe en estos tubos de vidrio de base redonda con una resistencia a los productos químicos excepcional para muestras de 2 ml o 4 ml.El perfil del tubo de vidrio de sosa de base redonda Thermo Scientific™ Sterilin™ permite una manipulación optimizada y una excelente capacidad de mezcla.
NO ESTÁ DISPONIBLE EN AMÉRICA
  • Resistencia a los productos químicos superior en comparación con el plástico
  • Tubo de ensayo de perfil con reborde
  • Se suministran sin tapones
Información para pedidos
  • No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 10 mm
Tipo de producto Soda Glass Tube
Capacidad (métrico) 3 ml
Material Vidrio de sosa
N.º por caja 1000
N.° por paquete 250
Esterilidad Estéril
Cantidad de embalaje 1000 Case (250 Pack)
Capacidad (imperial) 0.101 fl oz.
Altura (métrico) 75 mm