Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno universales Sterilin™ Quickstart de 30 ml, QuickStart universal, sin etiqueta
Código de producto. 11359133
Change view
Click to view available options
Etiqueta:
Impreso
Plano
Sin etiqueta
Incluye:
Solo recipiente
Ácido bórico
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
Código de producto. Etiqueta Incluye unitSize
11359133 Impreso Ácido bórico paquete de 400
11339133 Sin etiqueta Solo recipiente paquete de 400
11319153 Plano Solo recipiente paquete de 400
11339633 Impreso Solo recipiente paquete de 400
4 options
Código de producto. 11359133
Marca: Thermo Scientific™ 128BBAC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice una excelente resistencia química y a temperaturas con estos recipientes de transporte a prueba de fugas de 30 ml compatibles con 95 kPa y con marcado CE.
Garantice una excelente resistencia química y térmica con estos recipientes de poliestireno universales Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart a prueba de fugas de 30 ml compatibles con 95 kPa. Rendimiento mejorado; fácil de manejar.
NO DISPONIBLES EN AMÉRICA
Características:
  • El tapón de 1/2 vuelta garantiza una mejor manipulación por parte del usuario final
  • Disponibles rellenados previamente con ácido bórico (0,4g) para la conservación de muestras de orina
  • Suministrados en cómodos paquetes para estante de 50
  • Adecuados para la centrifugación a 3800 x g
  • Número de lote en cada recipiente para facilitar la trazabilidad completa
  • Fabricados de forma aséptica
  • Solo para uso in vitro
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente universal
Material Poliestireno
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 30 mL
Material del cierre Polipropileno
Descripción Recipiente universal Quickstart + ácido bórico
Diámetro (métrico) 31 mm (tapón), 24,5 mm (recipiente)
Altura (métrico) 94 mm
Incluye Ácido bórico
Etiqueta Impreso
N.º por caja 400/Paq.