Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno Sterilin™ de 60 a 250 ml, 100 ml con tapón de metal y etiqueta impresa
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4525838
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Material del cierre:
Metal
Polietileno
Etiqueta:
Impreso
Plano
Sin etiqueta
N.º por caja:
120/Paq.
200/Paq.
300/Paq.
50/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Material del cierre Etiqueta N.º por caja unitSize
11379123 60 mL Metal Sin etiqueta 300/Paq. paquete de 300
11319143 60 mL Metal Impreso 300/Paq. paquete de 300
11339153 60 mL Metal Plano 300/Paq. paquete de 300
11389123 60 mL Polietileno Sin etiqueta 300/Paq. paquete de 300
11788898 60 mL Polietileno Impreso 300/Paq. paquete de 300
11708908 60 mL Polietileno Plano 300/Paq. paquete de 300
11399123 100 mL Metal Sin etiqueta 200/Paq. paquete de 200
11349143 100 mL Metal Impreso 200/Paq. paquete de 200
11369143 100 mL Metal Plano 200/Paq. paquete de 200
11309133 100 mL Polietileno Sin etiqueta 200/Paq. paquete de 200
11359143 100 mL Polietileno Impreso 200/Paq. paquete de 200
11379143 100 mL Polietileno Plano 200/Paq. paquete de 200
11319133 150 mL Metal Sin etiqueta 120/Paq. paquete de 120
11389143 150 mL Metal Impreso 120/Paq. paquete de 120
11399143 150 mL Metal Plano 120/Paq. paquete de 120
11329133 250 mL Metal Sin etiqueta 50/caja paquete de 50
11349153 250 mL Metal Impreso 50/caja paquete de 50
12047492 250 mL Metal Plano 50/caja paquete de 50
18 options
Código de producto. 11379123
Marca: Thermo Scientific™ 125AM
Almacene las muestras en recipientes de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™ con capacidades de 60 ml a 250 ml. Disponibles con tapones de sello de flujo de metal o de plástico.
Almacene las muestras en recipientes de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™ con capacidades de 60 ml a 250 ml. Disponibles con tapones de sello de flujo de metal o de plástico. Fabricados de forma aséptica.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
Características:
  • Fabricados de forma aséptica
  • Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
Nota:
Solo para uso in vitro.
Información para pedidos:
Este producto no está disponible en Norteamérica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Closure Included Sí
Material Poliestireno
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 60 mL
Certificaciones/conformidad Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254, anexo D. Con marcado CE conforme a la Directiva europea 98/79/CE.
Material del cierre Metal
Diámetro (métrico) 44,5 mm
Altura (métrico) 61 mm
Etiqueta Sin etiqueta
N.º por caja 300/Paq.