Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno Sterilin™ de 60 a 250 ml, 100 ml con tapón de metal y etiqueta impresa
Descripción
Almacene las muestras en recipientes de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™ con capacidades de 60 ml a 250 ml. Disponibles con tapones de sello de flujo de metal o de plástico. Fabricados de forma aséptica.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Fabricados de forma aséptica
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
- Certificado de producto 125AM, 125BM y 125CM compatible con 95 kPa, lo que garantiza la idoneidad para el transporte de muestras
Nota:
Solo para uso in vitro.
Información para pedidos:
Este producto no está disponible en Norteamérica.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente |
| Closure Included | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Certificaciones/conformidad | Pruebas de fugas según BS EN 14254 (anexo D). |
| Material del cierre | Polietileno |
| Diámetro (métrico) | 35 mm |
| Altura (métrico) | 61 mm |
| Mostrar más |