Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes universales de poliestireno Sterilin™ de 30 ml, sin etiqueta
Click to view available options
Incluye:
Recipiente, cuchara
Recipiente, ácido bórico
Solo recipiente
Etiqueta:
Impreso
Plano
Sin etiqueta
N.º por caja:
400/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
Descripción
Garantice una contención de muestras excelente mediante el uso de los recipientes universales de 30 ml de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin, con una junta de flujo tradicional con tapón de 1 a 1/2 de vuelta.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D
- La compatibilidad con 95 kPa garantiza un rendimiento sin fugas y la idoneidad para el transporte (excepto las variantes con cuchara)
- Disponibles rellenados previamente con ácido bórico (0,4g) para la conservación de muestras de orina
- Aptos para la centrifugación a 3.800 x g
- Fabricados de forma aséptica
- Solo para uso in vitro
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente universal |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Cilíndrico |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Certificaciones/conformidad | Pruebas de fugas según BS EN 14254 (anexo D). |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Descripción | Recipiente universal + cuchara |
| Diámetro (métrico) | 31 mm |
| Altura (métrico) | 94 mm |
| Incluye | Recipiente, cuchara |
| Mostrar más |