Learn More
Sterilin™ Polypropylene Conical Microfuge Tubes
Código de producto. 12774037
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10000
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12774037 1,5 mL paquete de 10000
1 options
Código de producto. 12774037
Marca: Thermo Scientific Sterilin 2150N
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Descripción Microcentrifuge tube
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 1,5 mL
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° por paquete 10.000/Pk.
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
RCF máx. 20,000 x g
Graduaciones 0.5, 1 and 1.5mL
Diámetro (métrico) 11 mm
Longitud (métrico) 41 mm