Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes universales de 30 ml de polipropileno Sterilin™, recipiente universal de polipropileno de 30 ml, sin etiqueta
Descripción
Garantice una excelente resistencia química y térmica con estos recipientes universales Thermo Scientific™ Sterilin™ de 30 ml de polipropileno, compatibles con 95 kPa y resistentes a fugas.
NO DISPONIBLES EN AMÉRICA
Características:
- Polipropileno ultra transparente fabricado asépticamente
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
- Aptos para la centrifugación a 9500 × g
- Tapón multisello QuickStart para mejorar la manipulación y proporcionar un rendimiento sin fugas inigualable
- Número de lote impreso en cada recipiente para facilitar la trazabilidad completa
- Etiquetado para incluir datos del paciente y disponibles sin dosificar o dosificados con conservante de ácido bórico (0,4 g) o una cuchara suelta
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Certificaciones/conformidad | Pruebas de fugas según BS EN 14254 (anexo). |
| Tipo de tapón | Multi-Seal |
| Descripción | Recipiente universal con ácido bórico |
| Diámetro (métrico) | 31 mm |
| Altura (métrico) | 94 mm |
| Mostrar más |