Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de plástico Sterilin™
Click to view available options
Cantidad:
1/paquete, 500/caja
10/paquete, 500/caja
500/paq., 3000/caja
500/paquete, 3000/caja
Tamaño de la unidad:
3000 PCS
500 PCS
paquete de 3000
paquete de 500
Volumen (métrico):
1 ml
1 ml
3 ml
Descripción
Transfiera líquidos de forma segura y precisa con las pipetas de transferencia de plástico Thermo Scientific™ Sterilin™.Son ideales para su uso general en el laboratorio y para el transporte y almacenamiento de muestras.
- Fabricadas con polietileno de baja densidad no tóxico
- La perilla de llenado integrada elimina la contaminación asociada a las perillas de caucho independientes.
- Transparencia excepcional y grosor uniforme
- Graduaciones precisas en versiones de 1 y 3 ml para garantizar unos resultados uniformes
- Posibilidad de termosellado para el almacenamiento y transporte de muestras
- Perillas termoselladas aptas para el almacenamiento en la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- Graduación de 3 ml: adecuadas para bancos de sangre y uso general en el laboratorio
- Tubo estrecho: adecuadas para su uso como viales para congelación, sedimentación y transporte
- Graduación de 1 ml: adecuadas para el uso general en el laboratorio y el almacenamiento y transporte
- de muestras
Información para pedidos
- No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Especificaciones
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 500/paquete, 3000/caja |
| Tipo | Tubo estrecho |