Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de plástico Sterilin™
Código de producto. 11369203
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
1 ml
3 ml
Cantidad:
1/paquete, 500/caja
10/paquete, 500/caja
500/paq., 3000/caja
500/paquete, 3000/caja
Tamaño de la unidad:
3000 PCS
500 PCS
paquete de 3000
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad unitSize
11369203 3 ml 10/paquete, 500/caja 500 PCS
12153390 1 ml 500/paquete, 3000/caja paquete de 3000
11329203 1 ml 500/paquete, 3000/caja paquete de 500
11339203 1 ml 10/paquete, 500/caja 500 PCS
11349203 1 ml 1/paquete, 500/caja 500 PCS
12027502 3 ml 500/paq., 3000/caja paquete de 3000
12909487 3 ml 500/paq., 3000/caja paquete de 500
11379203 3 ml 1/paquete, 500/caja 500 PCS
12999477 - 500/paquete, 3000/caja paquete de 500
11758908 - 500/paquete, 3000/caja 3000 PCS
10 options
Código de producto. 11369203
Marca: Thermo Scientific™ PP89SA
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Transfiera líquidos de forma segura y precisa con las pipetas de transferencia de plástico Thermo Scientific™ Sterilin™. Son ideales para su uso general en el laboratorio y para el transporte y almacenamiento de muestras.
Transfiera líquidos de forma segura y precisa con las pipetas de transferencia de plástico Thermo Scientific™ Sterilin™.Son ideales para su uso general en el laboratorio y para el transporte y almacenamiento de muestras.
  • Fabricadas con polietileno de baja densidad no tóxico
  • La perilla de llenado integrada elimina la contaminación asociada a las perillas de caucho independientes.
  • Transparencia excepcional y grosor uniforme
  • Graduaciones precisas en versiones de 1 y 3 ml para garantizar unos resultados uniformes
  • Posibilidad de termosellado para el almacenamiento y transporte de muestras
  • Perillas termoselladas aptas para el almacenamiento en la fase gaseosa del nitrógeno líquido
  • Graduación de 3 ml: adecuadas para bancos de sangre y uso general en el laboratorio
  • Tubo estrecho: adecuadas para su uso como viales para congelación, sedimentación y transporte
  • Graduación de 1 ml: adecuadas para el uso general en el laboratorio y el almacenamiento y transporte
  • de muestras
Información para pedidos
  • No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material LDPE
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Cantidad 10/paquete, 500/caja
Volumen (métrico) 3 ml