Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes
Código de producto. 12842863
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
0,6 mL
1,0 mL
2,5 mL
2,7 mL
4,9 mL
11,0 mL
Cantidad de embalaje:
250
500
1000
1500
2500
Tamaño de la unidad:
3500 PCS
paquete de 10000
paquete de 2500
paquete de 6000
paquete de 750
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Cantidad de embalaje unitSize
12842863 2,5 mL 2500 paquete de 2500
11748868 0,6 mL 1000 paquete de 10000
13015723 1,0 mL 1000 paquete de 10000
11708988 2,7 mL 500 paquete de 6000
11778908 4,9 mL 250 3500 PCS
12852863 11,0 mL 1500 paquete de 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12842863 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 30908
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes are manufactured from virgin polystyrene.
Evite los peligros del vidrio con esta alternativa segura y práctica. Los tubos de base redonda de plástico de Thermo Scientific™ Sterilin™ están fabricados con poliestireno virgen.
  • Adecuado para muestras de entre 0,6 y 11 ml
  • No se suministran estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Round Base Plastic Tubes
Material Poliestireno
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Cantidad de embalaje 2500
Esterilidad No estéril
Tamaño de los tubos 2,5 mL