Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
100 mL
250 mL
Longitud (métrico):
191 mm
334 mm
383 mm
Material del cierre:
Metal
Polipropileno
Color:
Azul
Transparente
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
Facilite la recogida de las muestras y su transporte hasta el laboratorio en un solo recipiente con Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ para reducir el riesgo de contaminación cruzada.
NO ESTÁ DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Envasado individual y esterilización mediante irradiación gamma
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
- Disponibles en poliestireno transparente o azul
- Mango desmontable fácilmente tras la recogida de muestras para facilitar el transporte
- Selección de la longitud del mango para la adaptación a la mayoría de aplicaciones de muestreo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente |
| Closure Included | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material del cierre | Metal |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Color | Azul |
| Descripción | Dippas, tapón de rosca |
| Mostrar más |