Descripción
Facilite la recogida de las muestras y su transporte hasta el laboratorio en un solo recipiente con Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ para reducir el riesgo de contaminación cruzada.
NO ESTÁ DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Envasado individual y esterilización mediante irradiación gamma
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
- Disponibles en poliestireno transparente o azul
- Mango desmontable fácilmente tras la recogida de muestras para facilitar el transporte
- Selección de la longitud del mango para la adaptación a la mayoría de aplicaciones de muestreo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente |
| Closure Included | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | Irradiada |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material del cierre | Metal |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Color | Azul |
| Descripción | Dippas, tapón de rosca |
| Mostrar más |