Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Cuvets
Descripción
Experience top optical quality in spectrophotometry with easy-to-use, polystyrene or acrylic Thermo Scientific™ Sterilin™ Cuvets.
- Elección del material: poliestireno de calidad óptica para longitudes de onda visible (de 340 a 900 nm) o acrílico de calidad óptica (PMMA) para longitudes de onda ultravioleta (de 300 a 900 nm)
- Cada caja contiene cubetas con la misma cavidad de molde para garantizar la variación dimensional mínima
- La variación de absorción estándar entre cubetas es mejor que ±0,005 unidades de absorbencia
- Dos tamaños disponibles— cubeta semimicro y macrocubeta
- Trayectoria óptica estándar de 10 mm
- Los laterales mate de la cubeta son un área ideal para el etiquetado y la manipulación.
- Ventanas embutidas para reducir el riesgo de arañazos durante el uso
- Para facilitar el uso, una flecha indica la dirección de transmisión de la luz
- Envasadas en bandejas de espuma de poliestireno expandido (EPS) para garantizar una protección óptima y un producto sin arañazos en el momento del uso
- No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Cubeta macro |
| Descripción | Macrocubeta |
| Capacidad (métrico) | De 2,5 a 4,5 ml |
| Material | Poliestireno |
| Cantidad | 100 paquete/ 500 cajas |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 340 nm a 900 nm |
| Altura (métrico) | 32,5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros y fotómetros |
| Mostrar más |
Note: cuvettes should not be used for long-term storage of samples. When using Hydrochloric acid, as the instrument can come under attack from the acid fumes, it is recommended that you use sealing film on the cuvette.