Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Cuvets
Código de producto. 12751548
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 1,5 a 3,0 ml
De 2,5 a 4,5 ml
Material:
PMMA
Poliestireno
Descripción:
Macrocubeta
Semimicrocubetas
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Material Descripción unitSize
12751548 De 1,5 a 3,0 ml Poliestireno Semimicrocubetas paquete de 500
12741548 De 2,5 a 4,5 ml Poliestireno Macrocubeta paquete de 500
11708958 De 2,5 a 4,5 ml PMMA Macrocubeta paquete de 500
12447602 De 1,5 a 3,0 ml PMMA Semimicrocubetas paquete de 500
4 options
Código de producto. 12751548
Marca: Thermo Scientific™ 221S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Experience top optical quality in spectrophotometry with easy-to-use, polystyrene or acrylic Thermo Scientific™ Sterilin™ Cuvets.
Experience top optical quality in spectrophotometry with easy-to-use, polystyrene or acrylic Thermo Scientific™ Sterilin™ Cuvets.
  • Elección del material: poliestireno de calidad óptica para longitudes de onda visible (de 340 a 900 nm) o acrílico de calidad óptica (PMMA) para longitudes de onda ultravioleta (de 300 a 900 nm)
  • Cada caja contiene cubetas con la misma cavidad de molde para garantizar la variación dimensional mínima
  • La variación de absorción estándar entre cubetas es mejor que ±0,005 unidades de absorbencia
  • Dos tamaños disponibles— cubeta semimicro y macrocubeta
  • Trayectoria óptica estándar de 10 mm
  • Los laterales mate de la cubeta son un área ideal para el etiquetado y la manipulación.
  • Ventanas embutidas para reducir el riesgo de arañazos durante el uso
  • Para facilitar el uso, una flecha indica la dirección de transmisión de la luz
  • Envasadas en bandejas de espuma de poliestireno expandido (EPS) para garantizar una protección óptima y un producto sin arañazos en el momento del uso
Información para pedidos
  • No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Tipo Cubeta semimicro
Descripción Semimicrocubetas
Capacidad (métrico) De 1,5 a 3,0 ml
Material Poliestireno
Cantidad 100 paquete/ 500 cajas
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 340 nm a 900 nm
Altura (métrico) 22 mm
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros y fotómetros
Anchura (métrico) 4,5 mm
Mostrar más Mostrar menos
Note: cuvettes should not be used for long-term storage of samples. When using Hydrochloric acid, as the instrument can come under attack from the acid fumes, it is recommended that you use sealing film on the cuvette.