Learn More
Corning™ Tubos para cultivo de fondo plano de vidrio de borosilicato PYREX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8002799
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
17 mL
29,5 mL
Longitud (métrico):
125 mm
145 mm
Diámetro (métrico):
16 mm
20 mm
Tamaño de rosca:
15-415
18-415
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de rosca unitSize
10383613 17 mL 125 mm 16 mm 15-415 paquete de 1000
11982348 29,5 mL 145 mm 20 mm 18-415 paquete de 250
10434733 29,5 mL 145 mm 20 mm 18-415 paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10383613 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 9944816
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados en vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y los contaminantes. Los tubos de cultivo de fondo plano de vidrio de borosilicato Corning™ PYREX™ PYREX™ se han diseñado para el cultivo de tejidos y el trabajo bacteriológico general.
El tubo tiene fondo plano y viene sin punto de rotulación. Los tubos están hechos de vidrio de borosilicato y se venden sin tapones.
Para obtener información sobre los tapones, consulte la ref. cat. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de diseño De rosca
Capacidad (métrico) 17 mL
Longitud (métrico) 125 mm
Material Vidrio de borosilicato
Desechables
Para utilizar con Ideales para su uso con muestras sensibles a la lixiviación de los tubos de plástico
Tipo de etiqueta Ninguno
Envase A granel
Tamaño de rosca 15-415
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de tapón Sin tapón
Tipo de producto Tubo de cultivo