Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11359183
Change view
Click to view available options
Descripción:
BenchGuard
BenchGuard extra
Absorbencia:
400 ml/m2
800 ml/m2
Cantidad:
1 rollo de 50 m
100 x hojas
50 x hojas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
100 PCS
50 hojas
Código de producto. Descripción Absorbencia Cantidad unitSize
11359183 BenchGuard 400 ml/m2 1 rollo de 50 m 1 PCS
11952568 BenchGuard 400 ml/m2 100 x hojas 100 PCS
11389183 BenchGuard extra 800 ml/m2 1 rollo de 50 m 1 PCS
11399183 BenchGuard extra 800 ml/m2 50 x hojas 50 hojas
11709232 BenchGuard extra 800 ml/m2 50 x hojas 1 PCS
5 options
Código de producto. 11359183
Marca: Thermo Scientific™ BG50
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proteja las mesas de laboratorio y otras superficies de los derrames de líquidos con los protectores de alta absorbencia Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard.
Proteja las mesas de laboratorio y otras superficies de los derrames de líquidos con los protectores de alta absorbencia Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard. El revestimiento absorbente funciona además como una almohadilla para el material de vidrio en caso de caer por accidente en la mesa de laboratorio.
  • Disponibles con capacidades de absorción de 400 ml/m2 y 800 ml/m2
  • Con revestimiento de plástico por una cara para evitar que pasen los líquidos
  • Disponibles en rollo o en hojas
  • Los rollos se suministran en envases dispensadores de fácil uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Protector de sobremesa
Absorbencia 400 ml/m2
Longitud (imperial) 1,607612 ft
Longitud (métrico) 50m
Anchura (imperial) 1,607612 ft
Anchura (métrico) 0,49m
Descripción BenchGuard
Cantidad 1 rollo de 50 m