Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoclave Bags, Coated wire holder for 511 bags
Descripción
Las bolsas de autoclave Thermo Scientific™ Sterilin son bolsas desechables resistentes con impresión de riesgo biológico en color azul diseñadas específicamente para el desecho de residuos contaminados en autoclaves o incineradores.
- Las bolsas de polietileno de alta densidad (HDPE) se pueden esterilizar a 121 °C y las bolsas de polipropileno son adecuadas para la inactivación de residuos biológicos especialmente resistentes a 135 °C
- Dispensación práctica de las bolsas individualmente en cajas de cartón con un formato similar al de las cajas de toallitas
- Soportes de alambre con revestimiento o de cartón disponibles para su uso con bolsas de esterilización en autoclave
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Coated wire holder for 509 and 510 bags |
| Material | Alambre con revestimiento |
| N.º por caja | 1 |