Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri de 30 a 140 mm Sterilin™
Description
Ahorre espacio en su incubadora con las placas de Petri de 30 a 140 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Estas pequeñas placas son adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
NO ESTÁ DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Los tamaños más pequeños son ideales para usar cuando se necesita ahorrar espacio en la incubadora
- La placa de 55 mm alberga filtros de membrana de 47 mm, lo que la hace adecuada para el análisis de aguas
- La placa de diámetro de 50 mm (número de catálogo 124) tiene más de 20 mm de profundidad y está diseñada para ayudar a la manipulación de medios líquidos
- La placa de 140 mm se ha producido y probado de acuerdo con el estándar para placa de Petri EN ISO 24998 que incluye controles dimensionales exhaustivos
- Fabricación aséptica
Specifications
Specifications
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Fabricación aséptica |
| Tipo | Placa de Petri |
| N.º por caja | 1620 |
| N.° por paquete | 15 |
| Ventilación | No |
| Altura (métrico) | 12 mm |
| Altura (imperial) | 12 pulg |
| Diámetro (métrico) | 55 mm |