Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de 13,5 ml Sterilin™
Código de producto. 11399223
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapa sin relleno
Tapón acolchado
Esterilidad:
Estéril
N.º por caja:
450
Tipo de producto:
Tubo con base redonda
Tubo de base cónica
Tamaño de la unidad:
450 PCS
paquete de 450
Product Code. Tipo de tapón Esterilidad N.º por caja Tipo de producto unitSize
11399223 Tapa sin relleno Estéril 450 Tubo de base cónica 450 PCS
11708928 Tapón acolchado Estéril 450 Tubo de base cónica paquete de 450
11309223 Tapa sin relleno Estéril 450 Tubo con base redonda 450 PCS
11788918 Tapón acolchado Estéril 450 Tubo con base redonda paquete de 450
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11399223
Brand: Thermo Scientific™ 144AS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Los tubos para centrífuga de 13,5 ml Sterilin se suministran en una amplia variedad de formatos para diversas aplicaciones.
Los tubos para centrífuga de 13,5 ml Thermo Scientific™ Sterilin se suministran en una amplia variedad de formatos para diversas aplicaciones.
  • Fabricados con poliestireno virgen
  • Se recomienda un valor de RCF de 3200 × g en rotores equilibrados correctamente
  • Marcas de graduación moldeadas en 5 y 10 ml
  • Tapón con y sin revestimiento interior
  • No se suministran estériles
  • Disponibles con base redonda y cónica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color del tapón Blanca
Capacidad (métrico) 13,5 ml
Material Poliestireno
N.º por caja 450
Esterilidad Estéril
Forma Cónico, redondo
Longitud (métrico) 110 mm
Forma del fondo Cónico, redondo
Tipo de tapón Tapa sin relleno
Diámetro (métrico) 16 mm
Graduaciones De 5 ml a 10 ml
Tipo de producto Tubo de base cónica