Descripción
- La nivelación de la parte superior del recipiente proporciona muestras medidas con precisión
- Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Cucharas de polietileno de alta densidad (HDPE) selladas por calor en una bolsa de polietileno individual
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10^-6)
- Lote estampado para un seguimiento preciso; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Tipo de producto | Spoon |
| Material | HDPE |
| Longitud (métrico) | 17,1 cm |