Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Volumetric Sampling Spoons
Código de producto. 16816916 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16816916 1 mL paquete de 100
16826916 5 mL paquete de 100
16836916 10 mL paquete de 100
16846916 20 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16816916 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F369430001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Suitable for use with powders, granules, liquids, gels or suspensions, these sterile spoons allow set volumes to be accurately measured and sampled.
  • La nivelación de la parte superior del recipiente proporciona muestras medidas con precisión
  • Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
  • Cucharas de polietileno de alta densidad (HDPE) selladas por calor en una bolsa de polietileno individual
  • Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10^-6)
  • Lote estampado para un seguimiento preciso; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Cantidad 100/paq.
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (métrico) 1 mL
Tipo de producto Spoon
Material HDPE
Longitud (métrico) 16,5 cm