Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Upright Handle Ladles
Código de producto. p-7214237 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. 16876896
Marca: Bel-Art™ F367750050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Available in blue or white to allow for effective sample contrast, these sterile ladles are useful for sampling liquids and creams.
  • El asa vertical permite el muestreo desde el recipiente superior
  • El extremo de asa curvada proporciona una extracción segura de la muestra
  • Encaja en aberturas de 2 pulg, como un orificio de tambor de 45 galones
  • Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
  • Los cucharones blancos de polietileno de alta densidad (HDPE) o de polipropileno azul (PP) están sellados en bolsas de polietileno individuales
  • Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10^-6)
  • Lote estampado para un seguimiento preciso; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Cantidad 40/paq.
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (métrico) 50 mL
Color Azul
Tipo de producto Pala
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 26 cm