Descripción
- El asa vertical permite el muestreo desde el recipiente superior
- El extremo de asa curvada proporciona una extracción segura de la muestra
- Encaja en aberturas de 2 pulg, como un orificio de tambor de 45 galones
- Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Los cucharones blancos de polietileno de alta densidad (HDPE) o de polipropileno azul (PP) están sellados en bolsas de polietileno individuales
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10^-6)
- Lote estampado para un seguimiento preciso; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 40/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Pala |
| Material | Polipropileno |
| Longitud (métrico) | 26 cm |