Learn More
Bel-Art™ Cucharilla de muestreo de mango largo Sterileware™
Código de producto. 16682814 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 16682814
Marca: Bel-Art™ F369410003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Spoon is designed for quick and efficient surface sampling of powders and granules. Used by pharmaceutical, food, cosmetic and chemical companies.
  • Su mango largo permite alcanzar fácilmente tarros, frascos y otras zonas de difícil acceso
  • También se puede utilizar para dispensar pequeñas cantidades
  • Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
  • Cucharas de poliestireno de alto impacto (HIPS) selladas por calor en bolsas de polietileno individuales
  • Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10-6)
  • Para usar una vez y desechar
  • Lote estampado para un rastreo preciso
  • Se envía con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Cantidad 100/Paq.
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (métrico) 3 ml
Tipo de producto Spoon
Tamaño Bowl: 3.6 x 2.5 x 0.5 cm (1.5 x 1 x 0.25 in.)
Longitud del mango (imperial) 5 3/8 pulg.
Longitud del mango (métrico) 13,7 cm
Material Poliestireno de alto impacto