Descripción
- Su mango largo permite alcanzar fácilmente tarros, frascos y otras zonas de difícil acceso
- También se puede utilizar para dispensar pequeñas cantidades
- Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Cucharas de poliestireno de alto impacto (HIPS) selladas por calor en bolsas de polietileno individuales
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10-6)
- Para usar una vez y desechar
- Lote estampado para un rastreo preciso
- Se envía con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100/Paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Tipo de producto | Spoon |
| Tamaño | Bowl: 4.8 x 3.5 x 1 cm (1.875 x 1.375 x 0.375 in.) |
| Longitud del mango (imperial) | 5 3/8 pulg. |
| Longitud del mango (métrico) | 13,7 cm |
| Material | Poliestireno de alto impacto |