Learn More
Bel-Art™ Cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Fabricadas con plástico de poliestireno.Las cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra.
- Envasadas individualmente, esterilizadas con radiación gamma y estampadas para un seguimiento preciso del lote, además de suministrarse con un certificado de procesamiento para esterilización
- Materiales con certificación de la FDA; seguros para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos
- El mango largo llega fácilmente a tarros, botellas y áreas confinadas, y minimiza el potencial de contacto personal con el material muestreado
- Longitud total de 17,8 cm (7 pulg.)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/Paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 0,5 oz |
| Capacidad (métrico) | 2,46 mL |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Cuchara para muestras |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para reunir pequeñas cantidades de material de muestra |
| Mostrar más |