Learn More
Bel-Art™ Cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™
Código de producto. 15500142 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,23 mL
2,46 mL
4,93 mL
14,79 mL
Cantidad:
10/Paq.
200/caja
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
15500142 1,23 mL 10/Paq. paquete de 10
11761566 14,79 mL 200/caja 200 PCS
11378733 2,46 mL 200/caja 200 PCS
15530142 14,79 mL 10/Paq. paquete de 10
10573924 1,23 mL 200/caja 200 PCS
15510142 2,46 mL 10/Paq. paquete de 10
15520142 4,93 mL 10/Paq. paquete de 10
11316944 4,93 mL 200/caja 200 PCS
8 options
Código de producto. 15500142
Marca: Bel-Art™ H369400010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con plástico de poliestireno. Las cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra.
Fabricadas con plástico de poliestireno.Las cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra.
  • Envasadas individualmente, esterilizadas con radiación gamma y estampadas para un seguimiento preciso del lote, además de suministrarse con un certificado de procesamiento para esterilización
  • Materiales con certificación de la FDA; seguros para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos
  • El mango largo llega fácilmente a tarros, botellas y áreas confinadas, y minimiza el potencial de contacto personal con el material muestreado
  • Longitud total de 17,8 cm (7 pulg.)
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 0,25 oz
Capacidad (métrico) 1,23 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables
Tipo de producto Cuchara para muestras
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para reunir pequeñas cantidades de material de muestra
Longitud (imperial) 7 in
Anchura (imperial) 0,78 in
Anchura (métrico) 2 cm
Dimensiones (L x An) 17,8 x 2 cm
Incluye Certificado de esterilización
Material Poliestireno
Tipo de mango Largo
Longitud (métrico) 17,8 cm