Learn More
Bel-Art™ Pala Sterileware™ Pharma
Código de producto. p-7184376 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 15
paquete de 25
paquete de 50
paquete de 85
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16642804 30 ml paquete de 100
16652804 60 ml paquete de 100
16662804 125 ml paquete de 100
16672804 250 ml paquete de 85
16682804 500 ml paquete de 50
16692804 1000 ml paquete de 25
16602814 2500 ml paquete de 15
7 options
Código de producto. 16642804
Marca: Bel-Art™ F369090030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal for sampling, production work, and laboratory use for pharmaceutical, food, cosmetic, and chemical companies.
  • Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
  • Palas de poliestireno de alto impacto (HIPS) selladas por calor en bolsas de polietileno individuales
  • Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10-6)
  • Para usar una vez y desechar
  • Lote estampado para un rastreo preciso
  • Se envía con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Cantidad 100/Paq.
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 1 oz
Capacidad (métrico) 30 ml
Tipo de producto Pala
Dimensiones (L x An) Bol: 5,2 x 4 x 2 cm (2 x 1 5/8 x 3/4 pulg.)
Longitud del mango (imperial) 4 in
Longitud del mango (métrico) 10,1 cm
Material Poliestireno de alto impacto