Descripción
- Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Palas de poliestireno de alto impacto (HIPS) selladas por calor en bolsas de polietileno individuales
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10-6)
- Para usar una vez y desechar
- Lote estampado para un rastreo preciso
- Se envía con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100/Paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 1 oz |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Tipo de producto | Pala |
| Dimensiones (L x An) | Bol: 5,2 x 4 x 2 cm (2 x 1 5/8 x 3/4 pulg.) |
| Longitud del mango (imperial) | 4 in |
| Longitud del mango (métrico) | 10,1 cm |
| Material | Poliestireno de alto impacto |