Learn More
Bel-Art™ Muestreador para líquidos Sterileware™
Código de producto. p-7184375 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
190 ml
Longitud (métrico):
50 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
16652824 100 ml 50 cm paquete de 20
16662824 190 ml 100 cm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16652824 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F378710500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Liquid Thief draws a sample with a simple pull of the handle, then dispenses easily into a vessel.
  • Ideal para tomar muestras de agua y otros líquidos de baja viscosidad; diámetro del orificio de la punta de 0,15 cm (1/16 pulg.)
  • Fabricada con materiales conformes con la normativa FDA y UE
  • Segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
  • Muestreador de polietileno de alta densidad (HDPE) sellado por calor en una bolsa de polietileno individual
  • Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10-6)
  • Para usar una vez y desechar
  • Lote estampado para un rastreo preciso
  • Se envía con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Tipo de producto Liquid Sampler
Material HDPE
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 3,4 oz
Capacidad (métrico) 100 ml
Esterilidad Estéril
Cantidad 20/Paq.
Longitud (imperial) 19 3/4 pulg.
Longitud (métrico) 50 cm