Learn More
Fisherbrand™ Navecilla de pesaje estéril
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7225667 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
10 mL
46 mL
Forma:
Cuadrada
Hexagonal
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma unitSize
17754824 10 mL Cuadrada paquete de 200
17764824 6 mL Hexagonal paquete de 200
17774824 46 mL Hexagonal paquete de 200
3 options
Código de producto. 17754824
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta navecilla de pesaje estéril es flexible y cuenta con superficies lisas para proporcionar un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Es ideal para su aplicación en entornos de investigación de ciencias de la vida, alimentos, biofarmacéuticos, ambientales y de investigación molecular.
  • Esterilizado por haz de electrones para reducir el riesgo de contaminación cruzada y muestras comprometidas
  • Fabricada con poliestireno antiestático 100 % virgen resistente al agua, lo que reduce la posibilidad de que los materiales se peguen a las unidades
  • Desechables
  • Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
  • Las esquinas redondeadas simplifican la transferencia y permiten la flexión para el vertido controlado de muestras líquidas, en polvo o granulares
  • Las navecillas son poco profundas, con un fondo ancho y plano para evitar vuelcos
  • Color: Blanco
  • Grado alimentario de la FDA.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA y esterilidad
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 10 mL
Color Blanco
Desechables Sí
Material Poliestireno
Forma Cuadrada
Esterilidad Estéril
Tipo Navecilla de pesaje
Bordes Redondeado
Para utilizar con (aplicación) Pesaje
Para utilizar con (equipo) Balanza
N.° por paquete 200 paq.
Tamaño Pequeño
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +70 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 45,72 x 45,72 x 7,62 mm
Longitud (métrico) 45,72 mm
Anchura (métrico) 45,72 mm
Altura (métrico) 7,62 mm