Learn More
Gosselin™ Cucharas estériles
Código de producto. 11810522
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
8 mL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11810522 2 mL 100 PCS
12304119 8 mL paquete de 1000
2 options
Código de producto. 11810522
Marca: Gosselin™ CUIP02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para el uso general de laboratorio. Las cucharas estériles Gosselin™ están fabricadas con poliestireno estéril.
  • Envasadas individualmente.
  • Disponibles en dos tamaños distintos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Tipo de producto Cuchara
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en productos lácteos, industrias
Tamaño Pequeño
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 125 mm