Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de un solo uso estériles con fondo plano
Descripción
Los matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso Thermo Scientific™ con fondo plano son ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios.Estos matraces fabricados con PETG transparente son resistentes a roturas.Tapón de ventilación para el intercambio de gases continuo al mismo tiempo que se conserva la esterilidad y se evitan las fugas.
- Fabricación con resinas vírgenes de alta calidad
- Esterilización mediante irradiación gamma según ISO 11137-2
- Apirógenos
- No citotóxicos
- Sin ADNasa ni ARNasa
- Sin ADN humano
- Sin EEB/EET
- Graduación moldeada para una evaluación precisa del volumen
Compliance
Conforme a California Prop 65
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Desechables | Sí |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Estrecha |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del fondo | Plano |
| Tipo de tapón | Con ventilación |
| Diámetro exterior (métrico) | 100 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.