Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de un solo uso estériles con fondo plano
Código de producto. 17574725
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Diámetro exterior (métrico):
68 mm
90 mm
100 mm
Förpackningsstorlek
paquete de 12
paquete de 24
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17574725
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 41170125
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Los matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo plano son ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios.
Los matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso Thermo Scientific™ con fondo plano son ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios.Estos matraces fabricados con PETG transparente son resistentes a roturas.Tapón de ventilación para el intercambio de gases continuo al mismo tiempo que se conserva la esterilidad y se evitan las fugas.
  • Fabricación con resinas vírgenes de alta calidad
  • Esterilización mediante irradiación gamma según ISO 11137-2
  • Apirógenos
  • No citotóxicos
  • Sin ADNasa ni ARNasa
  • Sin ADN humano
  • Sin EEB/EET
  • Graduación moldeada para una evaluación precisa del volumen
Uppfyllande
Conforme a California Prop 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacidad (métrico) 125 mL
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Desechables Sí
Graduated Sí
Mouth Style Estrecha
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Con ventilación
Diámetro exterior (métrico) 68 mm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.