Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de muestras estériles
Código de producto. p-7139919 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4,5 x 9 pulgadas.
12 x 18 in
15 x 20 pulgadas.
Cantidad:
100/paq
250/paq
500/paq
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad unitSize
17943182 4,5 x 9 pulgadas. 500/paq paquete de 500
17953182 12 x 18 in 250/paq paquete de 250
17903192 15 x 20 pulgadas. 100/paq paquete de 100
3 options
Código de producto. 17943182
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una forma económica y eficiente de recolectar, contener y transportar muestras.
  • Estas bolsas de muestras son ideales para el transporte y almacenamiento de sólidos, semisólidos y líquidos.
  • Estéril
  • Altamente resistente
  • Cierre con alambre para un sellado superior
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 70μm
Cantidad 500/paq
Dimensiones (L x An) 4,5 x 9 pulgadas.
Longitud (métrico) 114 mm
Altura (métrico) 229 mm