Learn More
Socorex™ Depósito de reactivos multicanal estéril
Código de producto. 10409762
Change view
Click to view available options
Canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Canales unitSize
10409762 12 10 PCS
10060401 8 10 PCS
2 options
Código de producto. 10409762
Marca: Socorex™ 330.12.9
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduzca el derrame durante el vertido de reactivos fuera del depósito de reactivos multicanal estéril Socorex™ con boquillas de vertido en las cuatro esquinas. Su diseño de estructura corrugada maximiza la cantidad de líquido al que pueden acceder las puntas de pipeta cuando se utilizan pequeñas cantidades de reactivo. Está disponible en configuraciones de 8 y 12 canales.
  • Fondo en U (redondo)
  • Envasado individual
  • 48 ml
  • Banco extraancho para una mayor rigidez y estabilidad
  • El número de lote facilita la trazabilidad.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 48 ml
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de reactivos
Envase Envasado individual para la esterilización
Cantidad 10/pack
Canales 12