Learn More
Fisherbrand™ Pipetas serológicas desechables estériles de poliestireno con banda de ampliación
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12559546 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tipo de empaquetado:
A granel
Embalaje individual de plástico
Envoltura de plástico
Envuelto individualmente en envase de papel/plástico
Envuelto individualmente en envase de plástico
Tolerancia:
±0,02 ml
±0,04 ml
±0,1 ml
±0,2 ml
±0,5 ml
±0.04 ml
±1 ml
±2%
± 0,02 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de empaquetado Tolerancia unitSize
12559546 25 ml A granel ±0,5 ml paquete de 200
11849181 1 ml Envuelto individualmente en envase de papel/plástico ±0,02 ml paquete de 1000
11819660 1 ml Envuelto individualmente en envase de plástico ± 0,02 ml paquete de 1000
11889650 1 ml A granel ±0,02 ml paquete de 1000
11859181 2 ml Envuelto individualmente en envase de papel/plástico ±0.04 ml paquete de 500
11879650 2 ml Embalaje individual de plástico ±0,04 ml paquete de 500
11869650 2 ml A granel ±0,04 ml paquete de 500
11869181 5 ml Envuelto individualmente en envase de papel/plástico ±0,1 ml paquete de 200
11829660 5 ml Embalaje individual de plástico ±0,1 ml paquete de 200
11899650 5 ml A granel ±0,1 ml paquete de 500
11879181 10 ml Envuelto individualmente en envase de papel/plástico ±0,2 ml paquete de 200
11839660 10 ml Envoltura de plástico ±0,2 ml paquete de 200
11809660 10 ml A granel ±0,02 ml paquete de 500
11839181 25 ml Envuelto individualmente en envase de papel/plástico ±0,5 ml paquete de 200
11517752 25 ml Embalaje individual de plástico ±0,5 ml paquete de 200
11889181 50 ml Envuelto individualmente en envase de papel/plástico ±1 ml paquete de 100
11537752 50 ml Embalaje individual de plástico ±1 ml paquete de 100
11859660 50 ml A granel ±1 ml paquete de 100
16348745 100 ml Envuelto individualmente en envase de papel/plástico ±2% paquete de 100
16338745 100 ml Embalaje individual de plástico ±2% paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 12559546
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las pipetas cuentan con una claridad óptica mejorada — las marcas negras de gran contraste facilitan la lectura de volúmenes
Las marcas negras de alto contraste facilitan la lectura de los volúmenes, lo que mejora la claridad óptica. Fabricadas con poliestireno ópticamente transparente para una medición precisa. Las pipetas serológicas desechables de poliestireno estériles con banda de ampliación Fisherbrand™ reducen los errores de lectura y se han diseñado para el trabajo con cultivos de tejidos.
  • Banda de ampliación codificada por colores que se extiende por la longitud de la pipeta y hace patente el menisco al alcance del brazo —lo que reduce los errores de lecturas
  • Pipetas estériles y no humectantes
  • Ofrecen una tolerancia de ± 2 % en el volumen completo y tienen un extremo de boca «insertable»
  • Las pipetas de 1, 2, 5, 10, 25 y 50 ml tienen graduaciones ascendentes y descendentes
  • Diseño de punta mejorado en pipetas de 25 y 50 ml que aumenta el efecto de la tensión superficial para reducir el goteo
  • Codificación por colores en cada pipeta y en las bolsas internas para pipetas Multipack que facilita encontrar el tamaño necesario
  • Cada lote de pipeta se prueba en cuanto a esterilidad, exactitud y nivel de endotoxinas
  • Tapón de algodón
Información de órdenes
Las bolsas interiores son de LDPE reciclable; las cajas exteriores también son reciclables. Las pipetas envasadas individualmente son ideales para el uso de volumen pequeño que requiere esterilización y están disponibles en envoltorio completamente de plástico transparente y resistente o envoltorio de plástico/papel codificado por colores para reducir la adhesión estática. El embalaje a granel para uso de mayor volumen permite el acceso sencillo a varias pipetas a la vez sin contaminar las pipetas no utilizadas.
Certifications
Certificadas como apirógenas con un nivel de endotoxinas inferior a 0,5 EU/ml conforme a USP XXII Prueba de endotoxinas bacterianas (85); sin ADNasa ni ARNasa; sin BSE/TSE
Compliance
Calibradas para administración/soplado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Apirógeno, USP XXII, USP XXII Prueba de endotoxinas bacterianas (85); sin ADNasa/ARNasa; sin BSE/TSE
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,2 ml
Graduaciones negativas 10 ml
Cantidad 200/caja., 25/paq., 8 paq./caja
Tolerancia ±0,5 ml
Tipo de empaquetado A granel
Color Rojo
Volumen (métrico) 25 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables