Learn More
Corning™ Recipientes rectos de polipropileno estéril
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4429415
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
90 mL
300 mL
Diámetro (métrico):
31 mm
43 mm
75 mm
Altura (métrico):
78 mm
80 mm
88 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
paquete de 350
paquete de 650
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
11703154 300 mL 75 mm 88 mm paquete de 240
11763154 90 mL 43 mm 80 mm paquete de 350
11733154 50 mL 31 mm 78 mm paquete de 650
3 options
Código de producto. 11703154
Marca: Corning™ FL30004
Edge
Herramientas de muestreo de calidad para asegurar la recuperación y envío de las muestras
  • Tapón con bisagras autoestable
  • Resistentes a las roturas y los productos químicos
  • Polipropileno transparente o azul (PP)
  • Estéril; sin envase individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Capacidad (imperial) 10,1 oz
Capacidad (métrico) 300 mL
Tipo de tapón Tapón con bisagras autoestable
Color Natural
Diámetro (métrico) 75 mm
Altura (métrico) 88 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.