Descripción
- Fabricadas con polietileno virgen muy resistente y flexible
- Bolsas de polietileno transparentes estériles sin juntas laterales
- Elija una zona de marcado transparente o blanca para escribir anotaciones
- Lengüetas de fácil abertura para abrir la bolsa sin tocar los bordes
- Ideales para su uso con muestras sólidas, semisólidas o líquidas
- Para su uso en laboratorios en los que las muestras se deban obtener en un ambiente estéril.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 540 mL |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en todos los laboratorios en los que las muestras deben recogerse en un entorno estéril |
| Incluye | Área de escritura |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Grosor (métrico) | 63 μm |
| Cantidad | 1000/paq. |
| Dimensiones (L x An) | 229 x 114mm |